Okadaic acid
50 µG
Katalog # CAYM10011490-50
Leverandør: Cayman Chemical
Gå til:
Product Details & Documents
Synonymer: 9,10-deepithio-9,10-didehydroacanthifolicin, OA
- CAS nummer:78111-17-8
- Formel:C₄₄H₆₈O₁₃
- MDL nummer:MFCD00083455
- Molecular Weight:805.02 g/mol
Specifikationer
Specifikationer
- Pakn:50 µG