Orders LinkContactUsLinkComponent
Pyronine G
Glass bottle for solids, 1 g
Katalog # CAYM14488-1
Leverandør:   Cayman Chemical
Pyronine G
Katalog # CAYM14488-1
Leverandør:  Cayman Chemical
CAS nummer:  92-32-0
Pyronine G
Glass bottle for solids, 1 g
CAS nummer:  92-32-0
Price
395,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 g
Product Details & Documents
Synonymer:  Pyronin Y, Pyronine Y, 3,6-Bis(dimethylamino)xanthylium chloride
  • CAS nummer:92-32-0
  • Formel:C₁₇H₁₉ClN₂O
  • MDL nummer:MFCD00011725
  • Molecular Weight:302.8 g/mol
  • Merck Index:12,08190
  • Smeltende Pt:250…260 °C
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:202-147-8
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle for solids
  • Pakn:
    1 g
Specifikationer