Orders LinkContactUsLinkComponent
Spermidin
Spermidin
Glass bottle for solids, 25 g
Katalog # CAYM14918-25
Leverandør:   Cayman Chemical
Spermidin
Katalog # CAYM14918-25
Leverandør:  Cayman Chemical
CAS nummer:  124-20-9
Spermidin
Glass bottle for solids, 25 g
CAS nummer:  124-20-9
Price
kr4,150.00
Log ind for tilgængelighed
1 * 25 g
Product Details & Documents
Synonymer:  N1-(3-Aminopropyl)butane-1,4-diamine, N-(3-Aminopropyl)-1,4-diaminobutane, 4-Azaoctamethylenediamine
  • CAS nummer:124-20-9
  • Formel:C₇H₁₉N₃
  • MDL nummer:MFCD00008229
  • Molecular Weight:145.25 g/mol
  • Merck Index:12,08893
  • Kogende Pt:246 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:20…25 °C
  • Tæthed:0,925 g/cm³ (20 °C)
  • EINECS:204-689-0
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle for solids
  • Pakn:
    25 g