Orders LinkContactUsLinkComponent
Gemfibrozil
Glass bottle for solids, 10 g
Katalog # CAYM14835-10
Leverandør:   Cayman Chemical
Gemfibrozil
Katalog # CAYM14835-10
Leverandør:  Cayman Chemical
CAS nummer:  25812-30-0
Gemfibrozil
Glass bottle for solids, 10 g
CAS nummer:  25812-30-0
Price
1.330,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 10 g
Product Details & Documents
Synonymer:  CI-719
  • CAS nummer:25812-30-0
  • Formel:C₁₅H₂₂O₃
  • MDL nummer:MFCD00079335
  • Molecular Weight:250.34 g/mol
  • Merck Index:12,04394
  • Kogende Pt:395 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:59…61 °C
  • EINECS:247-280-2
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle for solids
  • Pakn:
    10 g
Specifikationer