Orders LinkContactUsLinkComponent
4'-Hydroxy-3'-methoxyacetophenon
Glass bottle for solids, 10 g
Katalog # CAYM11976-10
Leverandør:   Cayman Chemical
4'-Hydroxy-3'-methoxyacetophenon
Katalog # CAYM11976-10
Leverandør:  Cayman Chemical
CAS nummer:  498-02-2
4'-Hydroxy-3'-methoxyacetophenon
Glass bottle for solids, 10 g
CAS nummer:  498-02-2
Price
3.780,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 10 g
Product Details & Documents
Synonymer:  4-Hydroxy-3-methoxy-acetophenone, 1-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)ethanone, Acetovanillone, Apocynin
  • CAS nummer:498-02-2
  • Formel:C₉H₁₀O₃
  • MDL nummer:MFCD00008747
  • Molecular Weight:166.18 g/mol
  • Merck Index:13,00746
  • Kogende Pt:295 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:115 °C
  • EINECS:207-854-5
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle for solids
  • Pakn:
    10 g
Specifikationer