Orders LinkContactUsLinkComponent
2,4-Dihydroxy-5-fluorpyrimidin
2,4-Dihydroxy-5-fluorpyrimidin
Glass bottle for solids, 25 g
Katalog # CAYM14416-25
Giftig
Sundhed
Leverandør:   Cayman Chemical
2,4-Dihydroxy-5-fluorpyrimidin
Katalog # CAYM14416-25
Leverandør:  Cayman Chemical
CAS nummer:  51-21-8
2,4-Dihydroxy-5-fluorpyrimidin
Glass bottle for solids, 25 g
CAS nummer:  51-21-8
Price
1.930,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 25 g
Product Details & Documents
Synonymer:  Fluorouracil, 5-Fluoropyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, 5-FU
  • CAS nummer:51-21-8
  • Formel:C₄H₃FN₂O₂
  • MDL nummer:MFCD00006018
  • Molecular Weight:130.08 g/mol
  • Merck Index:13,04208
  • Kogende Pt:347 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:282…283 °C
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:200-085-6
  • FN:2811
  • ADR:6.1,III
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle for solids
  • Pakn:
    25 g
Specifikationer