Orders LinkContactUsLinkComponent
Tobramycin
Tobramycin
Glass bottle for solids, 500 mg
Katalog # CAYM14596-500
Sundhed
Irriterende
Leverandør:   Cayman Chemical
Tobramycin
Katalog # CAYM14596-500
Leverandør:  Cayman Chemical
CAS nummer:  32986-56-4
Tobramycin
Glass bottle for solids, 500 mg
CAS nummer:  32986-56-4
Price
1.600,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 500 mg
Product Details & Documents
Synonymer:  (2S,3R,4S,5S,6R)-4-Amino-2-(((1S,2S,3R,4S,6R)-4,6-diamino-3-(((2R,3R,5S,6R)-3-amino-6-(aminomethyl)-5-hydroxytetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-2-hydroxycyclohexyl)oxy)-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3,5-diol
  • CAS nummer:32986-56-4
  • Formel:C₁₈H₃₇N₅O₉
  • MDL nummer:MFCD00077885
  • Molecular Weight:467.51 g/mol
  • Opbevaringstemperatur:Køleskab
  • EINECS:251-322-5
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle for solids
  • Pakn:
    500 mg