Tobramycin
Glass bottle for solids, 100 mg
Katalog # CAYM14596-100
Leverandør: Cayman Chemical
Gå til:
Product Details & Documents
Synonymer: (2S,3R,4S,5S,6R)-4-Amino-2-(((1S,2S,3R,4S,6R)-4,6-diamino-3-(((2R,3R,5S,6R)-3-amino-6-(aminomethyl)-5-hydroxytetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-2-hydroxycyclohexyl)oxy)-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3,5-diol
- CAS nummer:32986-56-4
- Formel:C₁₈H₃₇N₅O₉
- MDL nummer:MFCD00077885
- Molecular Weight:467.51 g/mol
- Opbevaringstemperatur:Køleskab
- EINECS:251-322-5
Specifikationer
Specifikationer
- Pakning:Glass bottle for solids
- Pakn:100 mg