Orders LinkContactUsLinkComponent
Propidiumiodid
Propidiumiodid
Glass bottle for solids, 100 mg
Katalog # CAYM14289-100
Irriterende
Leverandør:   Cayman Chemical
Propidiumiodid
Katalog # CAYM14289-100
Leverandør:  Cayman Chemical
CAS nummer:  25535-16-4
Propidiumiodid
Glass bottle for solids, 100 mg
CAS nummer:  25535-16-4
Price
2.060,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 100 mg
Product Details & Documents
Synonymer:  3,8-Diamino-5-(3-(diethylmethylammonio)propyl)-6-phenylphenanthridiniumdiiodid
  • CAS nummer:25535-16-4
  • Formel:C₂₇H₃₄I₂N₄
  • MDL nummer:MFCD00011921
  • Molecular Weight:668.4 g/mol
  • EINECS:247-081-0
Documents
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle for solids
  • Pakn:
    100 mg