Cycloheximid
Glass bottle for solids, 100 mg
Katalog # CAYM14126-100
Leverandør: Cayman Chemical
Gå til:
Product Details & Documents
Synonymer: Naramycin A, Actidione, 3-[2-(3,5-Dimethyl-2-oxocyclohexyl)-2-hydroxyethyl]glutarimide,
- CAS nummer:66-81-9
- Formel:C₁₅H₂₃NO₄
- MDL nummer:MFCD00082346
- Molecular Weight:281.35 g/mol
- Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
- EINECS:200-636-0
- FN:2811
- ADR:6.1,I
Documents
Certifikater
Søg efter partinummerSpecifikationer
Specifikationer
- Pakning:Glass bottle for solids
- Pakn:100 mg