Orders LinkContactUsLinkComponent
Anisomycin
Anisomycin
Glass bottle for solids, 5 mg
Katalog # CAYM11308-5
Leverandør:   Cayman Chemical
Anisomycin
Katalog # CAYM11308-5
Leverandør:  Cayman Chemical
CAS nummer:  22862-76-6
Anisomycin
Glass bottle for solids, 5 mg
CAS nummer:  22862-76-6
Price
421,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 5 mg
Product Details & Documents
Synonymer:  (2R,3S,4S)-4-Hydroxy-2-(4-methoxybenzyl)pyrrolidin-3-yl acetate
  • CAS nummer:22862-76-6
  • Formel:C₁₄H₁₉NO₄
  • MDL nummer:MFCD00077650
  • Molecular Weight:265.31 g/mol
  • EINECS:245-269-7
  • FN:3462
  • ADR:6.1,III
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle for solids
  • Pakn:
    5 mg
Specifikationer