Orders LinkContactUsLinkComponent
Destillations- og separationsapparat, behrotest® Kompact
Destillations- og separationsapparat, behrotest® Kompact
Compact system for determining the essential oil content, includes base frame, heating devices, brackets, coolant hoses, glass apparatus and 500 ml flask, KOL
Katalog # BEHRB00217736
Leverandør:   BEHR
Destillations- og separationsapparat, behrotest® Kompact
Katalog # BEHRB00217736
Leverandør:  BEHR
Destillations- og separationsapparat, behrotest® Kompact
Destillations- og separationsapparat, behrotest® Kompact
Compact system for determining the essential oil content, includes base frame, heating devices, brackets, coolant hoses, glass apparatus and 500 ml flask, KOL
Price
13.010,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Komplette sæt af udstyr til forberedelse og destillation til typisk påkrævede analyser af faste eller vandige prøver.
  • Simpel og praktisk at anvende: Alle apparater leveres monteret på stativ med præ-installerede rørtilslutninger, så man skal ikke kæmpe med montering af klemmer o.lign.
  • Pladsbesparende: alle apparaterne er monteret på en kompakt grundplade (23×27 cm), inklusiv enhederne til dobbelt prøvetagning
  • Pålidelig analyse: alle komponenterne er i overensstemmelse med gældende officielle analytiske procedurer og sikkerhedsstandarder
Specifikationer
  • Beskrivelse:
    Compact system for determining the essential oil content, includes base frame, heating devices, brackets, coolant hoses, glass apparatus and 500 ml flask
  • Model:
    KOL
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • RIP 6, for 6 extraction sleeves up to ø 38 mm
    RIP 6, for 6 extraction sleeves up to ø 38 mm
    BEHRB00602350
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 1.280,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • WD 30 Monitoring unit with two flow sensors and solenoid valve, as well as cables to connect it to the controller (1.5 m)
    WD 30 Monitoring unit with two flow sensors and solenoid valve, as well as cables to connect it to the controller (1.5 m)
    BEHRB00645358
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Refluxkondensator til 30 ml ekstraktor
    Refluxkondensator til 30 ml ekstraktor
    705-0020
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 1.110,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Model
    Tilgængelighed
    Price
  • Ekstraktionsrørfiltre til 100 ml soxhlet-ekstraktor EZ 100
    Ekstraktionsrørfiltre til 100 ml soxhlet-ekstraktor EZ 100
    705-0022
    EX HS 30
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 25 Items - 773,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • RIP 4, for 4 extraction sleeves up to ø 38 mm
    RIP 4, for 4 extraction sleeves up to ø 38 mm
    BEHRB00602349
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 1.140,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Reaction flasks, with three necks, 250 ml
    Reaction flasks, with three necks, 250 ml
    BEHRB00218478
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 938,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Reaction flasks, with three necks, 500 ml
    Reaction flasks, with three necks, 500 ml
    BEHRB00218479
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 1.030,00 kr