Labels, biohazard
Biohazard labels, PIC W009-Tri 100-PE-ROLL/1, Polyester, Sort på gul, 100×87 mm, 250 labels/roll
Catalog # BRDY827650
Supplier: Brady
Jump to:
Product Details & Documents
Alle skilte er i overensstemmelse med gældende europæisk lovgivning.
Ordering information: The polyester labels have a permanent acrylic adhesive.
Specifications
- Farve:Sort på gul
- Beskrivelse:Biohazard labels
- Dimensioner:100×87 mm
- Materiale:Polyester
- Seq:3
- Model:PIC W009-Tri 100-PE-ROLL/1
- Pakket:250 labels/roll