Gå til:
Product Details & Documents
Synonymer: 1,3,5-Trimethylbenzen
- CAS nummer:108-67-8
- Formel:C₉H₁₂
- MDL nummer:MFCD00008538
- Molecular Weight:120.19 g/mol
- Merck Index:13,05934
- Kogende Pt:165 °C (1013 hPa)
- Smeltende Pt:–45 °C
- Tæthed:0,8637 g/cm³ (20 °C)
- Flash Pt:48 °C
- Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
- EINECS:203-604-4
- FN:2325
- ADR:3,III
Documents
Certifikater
Søg efter partinummermsds_805890
SDS
ProductPage_805890 ProductPage_805890
Produktspecifikation
Specifikationer
Specifikationer
- Pakn:165 kg
- Cat. No.:8.05890.6165