Orders LinkContactUsLinkComponent
Mesitylen for synthesis
165 kg
  8.05890.6165
 :   Merck
Mesitylen for synthesis
  8.05890.6165
 :  Merck
 :  108-67-8
Mesitylen for synthesis
165 kg
 :  108-67-8
1 * 165 kg
 :  1,3,5-Trimethylbenzen
  •  :108-67-8
  •  :C₉H₁₂
  •  :MFCD00008538
  •  :120.19 g/mol
  •  :13,05934
  •  :165 °C (1013 hPa)
  •  :–45 °C
  •  :0,8637 g/cm³ (20 °C)
  •  :48 °C
  •  :Stue temperatur
  •  :203-604-4
  •  :2325
  •  :3,III
  • Pakn:
    165 kg