Orders LinkContactUsLinkComponent
Venepunktursæt, Surshield™ Surflo®
Venepunktursæt, Surshield™ Surflo®
Winged needles with protector, G 19, hvid, 19 mm
Katalog # TERUSV-S19NL30
Leverandør:   TERUMO
Venepunktursæt, Surshield™ Surflo®
Katalog # TERUSV-S19NL30
Leverandør:  TERUMO
Venepunktursæt, Surshield™ Surflo®
Winged needles with protector, G 19, hvid, 19 mm
Price
358,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 50 Items
Product Details & Documents
Surshield prevents needle stick injuries with painless placement.
Cannula sharpness combined with a special silicone coating allows an easy and smooth placement.
Specifikationer
  • Måler:
    G 19
  • Farve:
    hvid
  • Beskrivelse:
    Winged needles with protector
  • Længde:
    19 mm
  • Seq:
    001