Orders LinkContactUsLinkComponent
Viscosity flow cups
Viscosity flow cups
Viscosity flow cup, 2.5
Katalog # SIMEVF2195
Leverandør:   Industrial Physics
Viscosity flow cups
Katalog # SIMEVF2195
Leverandør:  Industrial Physics
Viscosity flow cups
Viscosity flow cups
Viscosity flow cup, 2.5
Price
1.430,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
These viscosity flow cups are titanium anodised aluminum viscosity cups.
Suitable to be used with stand, to measure the viscosity of lacquers, paint and other liquids.
 : AFNOR
Documents
Specifikationer
  • Model:
    2.5
  • Beskrivelse:
    Viscosity flow cup
  • Seq:
    01
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Temperature control jacket with tripod for ISO and AFNOR cups
    Temperature control jacket with tripod for ISO and AFNOR cups
    SIMEVF2068
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 4.680,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Trefod (260 mm)
    Trefod (260 mm)
    769-1150
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 1.620,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Digital stopwatch, 0,01 s
    Digital stopwatch, 0,01 s
    SIMEDI0076
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 221,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Ring stand fro flow cups
    Ring stand fro flow cups
    SIMEVF2062
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 625,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Viscosity convertor of flow time to viscosity
    Viscosity convertor of flow time to viscosity
    769-1151
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 653,00 kr