pH Electrodes, SenTix®
pH electrode SenTix® RJD with temperature sensor, SenTix® RJD*, 2 - 13, 0...+80 °C, Glas, Polymer, 12×120 mm, DIN + banana plug (1×4 mm), fixed 1 m cable, Laboratory, polluted probes
Katalog # 662-1999
Leverandør: WTW
Gå til:
Product Details & Documents
Disse dokumenterede og gennemprøvede pH-elektroder er brugervenlige og tilbyder høj kvalitet og præcision.
- Elektroder med gel-elektrolyt og konstrueret af plast er robuste og stødsikre, Membranglasset er optimalt beskyttet af en beskyttelsesskærm
- Elektroder med flydende elektrolyt: platinwirens kapillæreffekt garanterer konstant udløb og forhindrer kontaminering
- SenTix® HW- og HWS-elektroder: elektrolyt-flowhastighed kan justeres for optimal brug
Det nye optimerede membranglas garanterer hurtig måling selv ved lave temperaturer. Det brugervenlige påfyldningsovertræk forhindrer elektrolytlækage under opbevaring.
* med integreret temperaturprobe (NTC 30 KOhm).
Documents
Certifikater
Søg efter partinummerCoC_WTWA103635_211604035 CoC_WTWA103635_X215104399 CoC_WTWA103635_Y224704017 CoC_WTWA103635_Y224704110 CoC_WTWA103635_Y241102449
Specifikationer
- Tilslutning:DIN + banana plug (1×4 mm), fixed 1 m cable
- Ø×L:12×120 mm
- Til:Laboratory, polluted probes
- Model:SenTix® RJD*
- Beskrivelse:pH electrode SenTix® RJD with temperature sensor
- Materiale:Glas
- Seq:43
- Elektrolyt:Polymer
- Temperatur:0...+80 °C
- pH:2 - 13
Accessories
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Cable, 3 m, with S7/DIN plug
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Kabel, 1 m, med S7/BNC-stik
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Kabel, 1 m, med S7/DIN-stik
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Electrolyte with 2 mol/L KNO₃ and 0,001 mol/L KCl for combined ORP electrode with silver electrodeElectrolyte with 2 mol/L KNO₃ and 0,001 mol/L KCl for combined ORP electrode with silver electrodeWTWA109735Log ind for tilgængelighed1 * 250 mL - 538,00 kr