Cryobokse til opbevaring, Nalgene®
With 13×13 divider, for 169 cryobank tubes (not included), Cryobank, hvid, 133×133×52 mm
Katalog # 479-2505
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Cryobokse til opbevaring, Nalgene®
Katalog # 479-2505
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Gå til:
Product Details & Documents
Hvid PC.
- Velegnet til mekanisk fryser eller dampfase flydende nitrogenlagring
- Hætteglas type: Cryobank rør
Boks med transparent låg til opbevaring af forskellige størrelser af rør, flasker og poser i opbevaringsrum, køleskabe og mekaniske frysere (−196 til +121 °C).
Double your cryobank storage capacity and cut storage costs by 50%. The Thermo Scientific™ Dense Storage Options use standard CryoBoxes™ with 13×13 tube separators and fit 169 1 ml tubes in a single CryoBox™. These standard-sized boxes are compatible with existing standard-sized lab freezer racks.
Specifikationer
- Til:Cryobank
- B×D×H udv.:133×133×52 mm
- Farve:hvid
- Beskrivelse:With 13×13 divider, for 169 cryobank tubes (not included)
- Seq:02
- Cat. No.:479-2505
- Miljøcertificering:IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
- Environmentally Preferable:Lav fremstillingspåvirkning