Process pH combination electrodes
pH-kombinationselektrode, med cylindermembran og PT1000, H 7381-T1000 VP, 2 - 13, −5...+80 °C, Glas, Gel, Keramisk, 12×120 mm, VP kabel
SCOI285090155
- Tilslutning:VP kabel
- Ø×L:12×120 mm
- Model:H 7381-T1000 VP
- Beskrivelse:pH-kombinationselektrode, med cylindermembran og PT1000
- Materiale:Glas
- Seq:11
- Membran:Keramisk
- Elektrolyt:Gel
- Temperatur:−5...+80 °C
- pH:2 - 13