Orders LinkContactUsLinkComponent
Visitor coats, PP
Visitor coats, PP
hvid, XL
Catalog # 113-8329
Supplier:   VWR Collection
Visitor coats, PP
Catalog # 113-8329
Supplier:  VWR Collection
Visitor coats, PP
Visitor coats, PP
hvid, XL
Price
kr499.00
Log in for availability
1 * 50 Items
Product Details & Documents
Specifications
  • Tøj størrelse:
    XL
  • Farve:
    hvid
  • Seq:
    05
  • Køn:
    Unisex
  • Cat. No.:
    113-8329
  • Vægt:
    35 g/m²
  • Outfit applikationer:
    General Purpose|Laboratory|Food
  • Lukkestørrelse:
    Med trykknapper
  • Lommer:
    uden lommer