Orders LinkContactUsLinkComponent
Visitor coats, PP
Visitor coats, PP
hvid, S
Katalog # 113-9260
Leverandør:   VWR Collection
Visitor coats, PP
Katalog # 113-9260
Leverandør:  VWR Collection
Visitor coats, PP
Visitor coats, PP
hvid, S
Price
456,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 50 Items
Product Details & Documents
Specifikationer
  • Tøj størrelse:
    S
  • Farve:
    hvid
  • Seq:
    02
  • Køn:
    Unisex
  • Cat. No.:
    113-9260
  • Vægt:
    35 g/m²
  • Outfit applikationer:
    General Purpose|Laboratory|Food
  • Lukkestørrelse:
    Med trykknapper
  • Lommer:
    uden lommer