Orders LinkContactUsLinkComponent
Visitor coats, PP
hvid, M
  113-9261
Visitor coats, PP
  113-9261
Visitor coats, PP
Visitor coats, PP
hvid, M
470,00 kr
1 * 50 Items
  • Tøj størrelse:
    M
  • Farve:
    hvid
  • Seq:
    03
  • Køn:
    Unisex
  • Cat. No.:
    113-9261
  • Vægt:
    35 g/m²
  • Outfit applikationer:
    General Purpose|Laboratory|Food
  • Lukkestørrelse:
    Med trykknapper
  • Lommer:
    uden lommer