Shoe covers, CPE
Shoecover, CPE 70, hvid, 150 mm, 410 mm
Leverandør: VWR Collection
Gå til:
Product Details & Documents
Shoe covers made from CPE.
Certifikater
Søg efter partinummerSpecifikationer
- Farve:hvid
- Beskrivelse:Shoecover, CPE 70
- Højde:150 mm
- Længde:410 mm
- Seq:04



