Orders LinkContactUsLinkComponent
Shoe covers, CPE
Shoe covers, CPE
Shoecover, CPE 40, blå, 150 mm, 410 mm
Katalog # 113-9339
Leverandør:   VWR Collection
Shoe covers, CPE
Katalog # 113-9339
Leverandør:  VWR Collection
Shoe covers, CPE
Shoe covers, CPE
Shoecover, CPE 40, blå, 150 mm, 410 mm
Price
716,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 2.000 Items
Specifikationer
  • Farve:
    blå
  • Beskrivelse:
    Shoecover, CPE 40
  • Højde:
    150 mm
  • Længde:
    410 mm
  • Seq:
    02