Pipette tips
Fine tip, 1 - 200 µl, Transparent, 2 racks, 96 i hvert
Katalog # EDVO638
Leverandør: EDVOTEK
Gå til:
Product Details & Documents
Specifikationer
- Pakket:2 racks, 96 i hvert
- Volumen:1 - 200 µl
- Spidstype:Fine tip
- Spits farge:Transparent