Orders LinkContactUsLinkComponent
Optical components for optical bench
Optical components for optical bench
Slits on glass plate (Ø 40 mm), 7 slits and wires, widths : 30, 40, 60, 80, 100, 150, 200 µm
Katalog # DIDAPOD066700
Leverandør:   DIDALAB
Optical components for optical bench
Katalog # DIDAPOD066700
Leverandør:  DIDALAB
Optical components for optical bench
Optical components for optical bench
Slits on glass plate (Ø 40 mm), 7 slits and wires, widths : 30, 40, 60, 80, 100, 150, 200 µm
Price
275,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Specifikationer
  • Beskrivelse:
    Slits on glass plate (Ø 40 mm), 7 slits and wires, widths : 30, 40, 60, 80, 100, 150, 200 µm
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Permanent frame, Ø 40 mm
    Permanent frame, Ø 40 mm
    DIDAPOD010095
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 320,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Simple lens holder, Ø 40 mm
    Simple lens holder, Ø 40 mm
    DIDAPOD010110
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 157,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Lens holder for fragile components, Ø 80 mm
    Lens holder for fragile components, Ø 80 mm
    DIDAPOD010080
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 562,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Lens holder, Ø 40/42 mm
    Lens holder, Ø 40/42 mm
    DIDAPOD010090
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 294,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Lens holder, Ø 80 mm
    Lens holder, Ø 80 mm
    DIDAPOD060130
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 451,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Stand, half moon, for optical components positioned remote from the Optical bench, height 210 mm
    Stand, half moon, for optical components positioned remote from the Optical bench, height 210 mm
    DIDAPOD002192
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 940,00 kr