Orders LinkContactUsLinkComponent
Microfiber string mops, M-Zone MegaSorb™
MegaSorb™ mop head, 10 oz., bulk pack, blå, Mikrofiber
Katalog # MICRJZMZCRMS-10
   Reduktion af affald
Leverandør:   MICRONOVA
Microfiber string mops, M-Zone MegaSorb™
Katalog # MICRJZMZCRMS-10
Leverandør:  MICRONOVA
   Reduktion af affald
Microfiber string mops, M-Zone MegaSorb™
Microfiber string mops, M-Zone MegaSorb™
MegaSorb™ mop head, 10 oz., bulk pack, blå, Mikrofiber
Price
297,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
A highly absorbent mop that combines the cleaning efficiency of microfibre with the ease of a looped string mop. The tufted strands are comprised of polyester and nylon filaments, designed to pick up liquids and tiny particles in controlled and critical environments.
  • Highly absorbent and low-linting
  • Polyester and nylon tufted microfibre tubes
  • Picks up tiny particles where cotton fibres just roll over
  • White microfibre option includes an additional scrubbing band
  • Use with MH-1 handle or QDMH-1 MicroMop adapter with SSU series handles
  • Compatible with alcohol and strong disinfectants
  • Launderable for reuse
  • Autoclavable
The M-Zone™ MegaSorb™ Microfibre String Mop features distinctive microfiber tubes with tufted strands made of polyester and nylon filaments, 30 times smaller than cotton fibres, that work to pick up tiny particles.
Specifikationer
  • Farve:
    blå
  • Beskrivelse:
    MegaSorb™ mop head, 10 oz., bulk pack
  • Materiale:
    Mikrofiber
  • Seq:
    01
  • Cat. No.:
    MICRJZMZCRMS-10
  • Environmentally Preferable:
    Reduktion af affald
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Længde
    Tilgængelighed
    Price
  • MicroMop® handle, Fibreglass
    MicroMop® handle, Fibreglass
    MICRMHC-1
    1524 mm
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 579,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • MicroMop® Adapter
    MicroMop® Adapter
    129-0170
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 1.260,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Længde
    Materiale
    Tilgængelighed
    Price
  • Håndtag, teleskopisk, rustfrit stål, Længde 965-1830 mm
    Håndtag, teleskopisk, rustfrit stål, Længde 965-1830 mm
    129-0551
    965 - 1829 mm
    Rustfrit stål 304
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 2.870,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Længde
    Tilgængelighed
    Price
  • MicroMop® Håndtag, Fiberglas/PP, Længde 1626 mm
    MicroMop® Håndtag, Fiberglas/PP, Længde 1626 mm
    129-0165
    1626 mm
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 686,00 kr