Orders LinkContactUsLinkComponent
Mopper, LoopMop™
Mopper, LoopMop™
LoopMop™, irradiated
Katalog # MICRMZLM5-12IR
   Reduktion af affald
Leverandør:   MICRONOVA
Mopper, LoopMop™
Katalog # MICRMZLM5-12IR
Leverandør:  MICRONOVA
   Reduktion af affald
Mopper, LoopMop™
Mopper, LoopMop™
LoopMop™, irradiated
Price
14.810,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 24 Items
Product Details & Documents
En strikket polyestermoppe til påføring af desinfektionsmiddel i farmaceutiske opgaver, aseptisk produktion og på medicinske enheder. Absorberende nok til at efterlade en tør overflade, men efterlader fugt nok til desinfektionsmidler, som kræver en længere tørretid. Hovederne bruges direkte med skaftet af fiberglas/polypropylen eller forbindes til universalskaftet med kvikafkoblingsadapteren.
  • Kan vaskes eller autoklaveres
  • Lav fnugdannelse
  • Ingen rå kanter
Bestillingsoplysninger: Alle komponenter skal bestilles separat.
Specifikationer
  • Beskrivelse:
    LoopMop™, irradiated
  • Cat. No.:
    MICRMZLM5-12IR
  • Environmentally Preferable:
    Reduktion af affald
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Længde
    Materiale
    Tilgængelighed
    Price
  • Håndtag, teleskopisk, rustfrit stål, Længde 965-1830 mm
    Håndtag, teleskopisk, rustfrit stål, Længde 965-1830 mm
    129-0551
    965 - 1829 mm
    Rustfrit stål 304
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 2.870,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Længde
    Materiale
    Tilgængelighed
    Price
  • Håndtag, standard, rustfrit stål, Længde 1550 mm
    Håndtag, standard, rustfrit stål, Længde 1550 mm
    129-0062
    155 cm
    Glasfiber
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 1.320,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Længde
    Materiale
    Tilgængelighed
    Price
  • Håndtag, standard, rustfrit stål, Længde 1295 mm
    Håndtag, standard, rustfrit stål, Længde 1295 mm
    129-0176
    1295 cm
    Rustfrit stål 304
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 1.280,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • MicroMop® Adapter
    MicroMop® Adapter
    129-0170
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 1.260,00 kr