Spring til Overskrift
Spring til Hovedindhold
Spring til Sidefod
Udvidet søgning
SDS
Certifikater
Producentdata
0
kr0.00
Ordreindtastning
log ind
/
Register
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Order Entry
Order Status
Din konto
Cart
Denmark
Order Entry
Order Status
Din konto
Cart
Orders Link
ContactUsLinkComponent
Hjem
Buffere
Biologiske buffere
Plasmid DNA buffers
Print
Plasmid DNA buffers
Solution 2, lysis buffer, 250 mL
Katalog # PS002
Certifikater
SDS
Leverandør:
OMEGA BIO-TEK
Plasmid DNA buffers
Katalog # PS002
Leverandør:
OMEGA BIO-TEK
CAS nummer:
SDS
Certifikater
Return to Top
Plasmid DNA buffers
Solution 2, lysis buffer, 250 mL
Specifikationer
Gå til:
Specifikationer
CAS nummer:
Price
722,00 kr
Log ind
for tilgængelighed
1 * 250 mL
-
+
Vis alle varianter
Return Policy
Product Details & Documents
Certifikater
Søg efter partinummer
sds_OMEGPS003
sds_VWRCPS002
Specifikationer
Specifikationer
Pakn:
250 mL
Beskrivelse:
Solution 2, lysis buffer
Specifikationer
RNase A
#: AC118
Leverandør: OMEGA BIO-TEK