Pipettespidser
Standard, 1000 - 10000 µl, -, 155 mm, rød, Bulk
Katalog # 613-2911
Leverandør: Sartorius
Gå til:
Product Details & Documents
Disse pipettespidser er velegnede til mange pipetter på markedet.
- Den bedste kvalitet af PP med naturlig farve, autoklaverbare
- Tætsluttende forseglingsområde giver en lækagesikker forsegling
- Fremstillet og pakket i et støvfrit miljø under strengt kontrollerede forhold
Bestillingsoplysninger: Fås i poser, i autoklaverbare racks og som refills.
Advarsel: Article 613-4153 (BHIT780310) is designed for use with the Midi Plus Pipette Controller only.
Documents
Specifikationer
- Farvekode:rød
- Pakket:Bulk
- Steril:-
- Volumen:1000 - 10000 µl
- Længde:155 mm
- Seq:44
- Spidstype:Standard