Orders LinkContactUsLinkComponent
Cement spatulas
Cement spatulas
Double cement spatula, 175 mm, 30 mm, 5 mm
Katalog # HAMML-HSH098-00
Leverandør:   HAMMACHER KARL
Cement spatulas
Katalog # HAMML-HSH098-00
Leverandør:  HAMMACHER KARL
Cement spatulas
Cement spatulas
Double cement spatula, 175 mm, 30 mm, 5 mm
Price
427,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Stainless steel.
Specifikationer
  • Beskrivelse:
    Double cement spatula
  • Længde:
    175 mm
  • Seq:
    01
  • Bladbredde:
    5 mm
  • Klinge længde:
    30 mm