Spande
hvid, 10 L, 290 mm, 300 mm
VITL96393
: VITLAB
HDPE, hvid.
- Good chemical and temperature resistance
- Graduated with litre scale
- Without spout
Til industri- og laboratorieopgaver. Med håndtag og tætsluttende gennemsigtigt låg.
- Kapacitet:10 L
- Farve:hvid
- Højde:300 mm
- Seq:04
- Ø udv.:290 mm