Spande
hvid, 5 L, 250 mm, 240 mm
VITL96093
: VITLAB
HDPE, hvid.
- Good chemical and temperature resistance
- Graduated with litre scale
- Without spout
Til industri- og laboratorieopgaver. Med håndtag og tætsluttende gennemsigtigt låg.
- Kapacitet:5 L
- Farve:hvid
- Højde:240 mm
- Seq:03
- Ø udv.:250 mm