Prøveøser, stempelhævert
Dip sampler for liquid samples, transparent, PP, 300 cm, 22 mm
Katalog # BURK5315-0300
Leverandør: BURKLE
Gå til:
Product Details & Documents
Prøveøse til enkel fjernelse af væskeprøver.
- PP, transparent
- All-layer- og punktprøvetagning mulig
- Øverste ende med refluxventil, nederste ende med kugleventil
Documents
Dip Sampler, Plunging Siphon
Videoer
Specifikationer
- Ø:22 mm
- Farve:transparent
- Beskrivelse:Dip sampler for liquid samples
- Længde:300 cm
- Materiale:PP
- Seq:04