Orders LinkContactUsLinkComponent
Prøveøser, stempelhævert
Prøveøser, stempelhævert
Dip sampler for liquid samples, transparent, PP, 300 cm, 22 mm
Katalog # BURK5315-0300
Leverandør:   BURKLE
Prøveøser, stempelhævert
Katalog # BURK5315-0300
Leverandør:  BURKLE
Prøveøser, stempelhævert
Prøveøser, stempelhævert
Dip sampler for liquid samples, transparent, PP, 300 cm, 22 mm
Price
1.510,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Prøveøse til enkel fjernelse af væskeprøver.
  • PP, transparent
  • All-layer- og punktprøvetagning mulig
  • Øverste ende med refluxventil, nederste ende med kugleventil
Specifikationer
  • Ø:
    22 mm
  • Farve:
    transparent
  • Beskrivelse:
    Dip sampler for liquid samples
  • Længde:
    300 cm
  • Materiale:
    PP
  • Seq:
    04