Orders LinkContactUsLinkComponent
Pipettehjælper, macro
Pipettehjælper, macro
Macro pipette controller, grå
Katalog # 612-1900
Leverandør:   Brand
Pipettehjælper, macro
Katalog # 612-1900
Leverandør:  Brand
Pipettehjælper, macro
Pipettehjælper, macro
Macro pipette controller, grå
Price
627,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Macro pipette controller for glass and plastic pipettes from 0,1 to 200 ml.
  • Conical silicone adapter offers a secure fit for different diameters
  • Valve system allows easy compression of the bellows
  • Spring-loaded lever enables sensitive filling and delivery of liquids
  • Meniscus is easily adjustable
  • Fully autoclavable at 121 °C (2 bar)
Each pipette controller is supplied with a 3 μm spare membrane filter.
Specifikationer
  • Farvekode:
    grå
  • Beskrivelse:
    Macro pipette controller
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Farvekode
    Tilgængelighed
    Price
  • Adapter (silikone) L: 44 mm
    Adapter (silikone) L: 44 mm
    612-2202
    sort
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 43,90 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Farvekode
    Tilgængelighed
    Price
  • Ventilsystem (PP, PTFE, silikone)
    Ventilsystem (PP, PTFE, silikone)
    612-1904
    Assorterede
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 279,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Farvekode
    Tilgængelighed
    Price
  • Membranfilter 3 µm (PP, PTFE), usterilt
    Membranfilter 3 µm (PP, PTFE), usterilt
    612-1965
    Assorterede
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 64,80 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Farvekode
    Tilgængelighed
    Price
  • Membranfilter 3 µm (PP, PTFE), usterilt
    Membranfilter 3 µm (PP, PTFE), usterilt
    612-1966
    Assorterede
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 Items - 485,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Farvekode
    Tilgængelighed
    Price
  • Suction bellows (silicone) with screw ring (PP)
    Suction bellows (silicone) with screw ring (PP)
    612-1903
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 194,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Farvekode
    Tilgængelighed
    Price
  • Adapter support (PP) grey, Length: 49 mm
    Adapter support (PP) grey, Length: 49 mm
    612-2210
    grå
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 42,40 kr