Orders LinkContactUsLinkComponent
Boxer shorts, Match
Boxer shorts, Match
sort, M
Katalog # 113-6702
Leverandør:   FRISTADS KANSAS
Boxer shorts, Match
Katalog # 113-6702
Leverandør:  FRISTADS KANSAS
Boxer shorts, Match
Boxer shorts, Match
sort, M
Price
386,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Boxer shorts made of 95% cotton and 5% Lycra.
  • Elasticated waist
Weight: 170 g/m²
Documents
Specifikationer
  • Tøj størrelse:
    M
  • Farve:
    sort
  • Seq:
    02
  • Køn:
    For mænd
  • Cat. No.:
    113-6702
  • Vægt:
    170 g/m²
  • Outfit applikationer:
    General Purpose
  • Stof:
    Cotton/Lycra