Orders LinkContactUsLinkComponent
Jacket, 762 P
Jacket, 762 P
mørkeblå, XL
Katalog # KWIN100461540XL
Leverandør:   FRISTADS KANSAS
Jacket, 762 P
Katalog # KWIN100461540XL
Leverandør:  FRISTADS KANSAS
Jacket, 762 P
Jacket, 762 P
mørkeblå, XL
Price
435,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
These reversible jackets are made of 100% polyester fur fibre.
  • Zip to top of collar
  • Thumb grip
  • Lengthened back
Weight: 320 g/m²
Documents
Specifikationer
  • Tøj størrelse:
    XL
  • Farve:
    mørkeblå
  • Køn:
    Unisex
  • Cat. No.:
    KWIN100461540XL
  • Sleeve or leg length:
    Long
  • Risk area:
    Cold
  • Vægt:
    320 g/m²
  • Model:
    Crafts 762 P
  • Outfit applikationer:
    General Purpose
  • Lukkestørrelse:
    Med lynlås
  • Stof:
    100% polyester fur