Natriumdeoxycholat
Glass bottle for solids, 1 kg
Leverandør: PanReac AppliChem
Gå til:
Product Details & Documents
Synonymer: Deoxycholic acid sodium salt, 3α,12α-Dihydroxy-5β-cholan-24-oic acid sodium salt, Sodium 3α,12α-dihydroxy-5β-cholanoate
- CAS nummer:302-95-4
- Formel:C₂₄H₃₉NaO₄
- MDL nummer:MFCD00064139
- Molecular Weight:414.56 g/mol
- Smeltende Pt:357…365 °C
- Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
- EINECS:206-132-7
Documents
Certifikater
Søg efter partinummerSpecifikationer
Specifikationer
- Pakning:Glass bottle for solids
- Pakn:1 kg