Orders LinkContactUsLinkComponent
Pulvertragt, Nalgene®
100 mm, 23 mm, PP, 34 mm, Powder funnels, 243 ml, 105 mm hieght
  221-0092
   Lav fremstillingspåvirkning
Pulvertragt, Nalgene®
  221-0092
   Lav fremstillingspåvirkning
Pulvertragt, Nalgene®
Pulvertragt, Nalgene®
100 mm, 23 mm, PP, 34 mm, Powder funnels, 243 ml, 105 mm hieght
406,00 kr
1 * 6 Items
PPCO, gennemskinnelig.
  • Meget god kemisk resistens
  • De ydre ribber giver en bedre luftudtømning
  • Autoklaverbare
Til overførsel af pulveragtige materialer. Den cylindrisk udformede stilk forhindrer blokeringer.
This shatter-proof alternative to glass is chemical resistant to a wide range of lab chemicals and reagents and can make a valuble contribution to lab safety programs.
  • Tragt udv. Ø:
    100 mm
  • Beskrivelse:
    Powder funnels, 243 ml, 105 mm hieght
  • Materiale:
    PP
  • Seq:
    03
  • Stilk udv. Ø:
    23 mm
  • Stilklængde:
    34 mm
  • Cat. No.:
    221-0092
  • Miljøcertificering:
    IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
  • Environmentally Preferable:
    Lav fremstillingspåvirkning