Inserts
Insert 1/1 E 127 for 44 flasks 100 ml, PG 8535/36, PG 8582, PG 8582 CD, PG 8592, 445×445×102 mm
Katalog # MIEL3808530
Leverandør: MIELE
Gå til:
Product Details & Documents
Specifikationer
- Beskrivelse:Insert 1/1 E 127 for 44 flasks 100 ml
- Seq:45
- B×D×H:445×445×102 mm
- Til:PG 8535/36, PG 8582, PG 8582 CD, PG 8592