Orders LinkContactUsLinkComponent
Inserts
Inserts
Insert 1/1 E 127 for 44 flasks 100 ml, PG 8535/36, PG 8582, PG 8582 CD, PG 8592, 445×445×102 mm
Katalog # MIEL3808530
Leverandør:   MIELE
Inserts
Katalog # MIEL3808530
Leverandør:  MIELE
Inserts
Inserts
Insert 1/1 E 127 for 44 flasks 100 ml, PG 8535/36, PG 8582, PG 8582 CD, PG 8592, 445×445×102 mm
Price
3.340,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Specifikationer
  • Beskrivelse:
    Insert 1/1 E 127 for 44 flasks 100 ml
  • Seq:
    45
  • B×D×H:
    445×445×102 mm
  • Til:
    PG 8535/36, PG 8582, PG 8582 CD, PG 8592