Cover spectacles, Squale
Welding, anti-scratch, grå, Shade 5 PC
Katalog # BOLESQUWPCC5
Leverandør: Bollé Safety
Gå til:
Product Details & Documents
Cover glasses (OTG) give excellent protection for wearers of prescription eyewear. Supplied with adjustable cord.
- Længdejusterbare nylonstænger
- Formstøbt linse, pandebeskyttelse og sideskjolda
- Indirekte ventilation
Vægt: 43 g
: EN 166, EN 170
Specifikationer
- Model:Welding, anti-scratch
- Farve:grå
- Linser:Shade 5 PC