Orders LinkContactUsLinkComponent
Hygromycin B
Hygromycin B
Glass bottle for solids, 250 mg
Katalog # J60681.MD
Giftig
Sundhed
Ætsende
Leverandør:   Thermo Fisher Scientific
Hygromycin B
Katalog # J60681.MD
CAS nummer:  31282-04-9
Hygromycin B
Hygromycin B
Glass bottle for solids, 250 mg
CAS nummer:  31282-04-9
Price
1.060,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 250 mg
Product Details & Documents
Synonymer:  (3aS,3'R,4S,4'S,5'R,6R,6'R,7S,7aS)-4-(((1R,2S,3R,5S,6R)-3-Amino-2,6-dihydroxy-5-(methylamino)cyclohexyl)oxy)-6'-((S)-1-amino-2-hydroxyethyl)-6-(hydroxymethyl)octahydro-3aH-spiro[[1,3]dioxolo[4,5-c]pyran-2,2'-pyran]-3',4',5',7-tetraol
  • CAS nummer:31282-04-9
  • Formel:C₂₀H₃₇N₃O₁₃
  • MDL nummer:MFCD06795479
  • Molecular Weight:527.5 g/mol
  • Merck Index:14,4852
  • Opbevaringstemperatur:Køleskab
  • EINECS:250-545-5
  • FN:3462
  • ADR:6.1,I
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle for solids
  • Pakn:
    250 mg
Specifikationer