Orders LinkContactUsLinkComponent
Colchicin ≥98%
Glass bottle for solids, 1 g
Katalog # J61072.03
Giftig
Sundhed
Leverandør:   Thermo Fisher Scientific
Colchicin ≥98%
Katalog # J61072.03
CAS nummer:  64-86-8
Colchicin ≥98%
Colchicin ≥98%
Glass bottle for solids, 1 g
CAS nummer:  64-86-8
Price
1.580,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 g
Product Details & Documents
Synonymer:  7α-H-Colchicine, (S)-(-)-Colchicine
  • CAS nummer:64-86-8
  • Formel:C₂₂H₂₅NO₆
  • MDL nummer:MFCD00078484
  • Molecular Weight:399.44 g/mol
  • Merck Index:14,2471
  • Smeltende Pt:∼ 150 °C (dec.)
  • Tæthed:1,32 g/cm³ (20 °C)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:200-598-5
  • FN:1544
  • ADR:6.1,I
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle for solids
  • Pakn:
    1 g
Specifikationer