MOPS-EDTA-sodium acetate buffer (MESA)
MOPS-EDTA-sodium acetate buffer (MESA), 1 L
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
MOPS-EDTA-sodium acetate buffer (MESA)
Katalog # J60184.K2
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
CAS nummer:
Gå til:
Product Details & Documents
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00131625
Documents
Specifikationer
Specifikationer
- Pakn:1 L
- Beskrivelse:MOPS-EDTA-sodium acetate buffer (MESA)
- Cat. No.:J60184.K2
- Physical form:Liquid
- MDL No.:MFCD00131625