Orders LinkContactUsLinkComponent
MOPSO, 0,2 M buffer soln., pH 7,0
MOPSO, 0,2 M buffer soln., pH 7,0
MOPSO buffer solution, 0,2 M, 7,0, 100 mL
Katalog # J61469.AE
Leverandør:   Thermo Fisher Scientific
MOPSO, 0,2 M buffer soln., pH 7,0
Katalog # J61469.AE
CAS nummer:  
MOPSO, 0,2 M buffer soln., pH 7,0
MOPSO, 0,2 M buffer soln., pH 7,0
MOPSO buffer solution, 0,2 M, 7,0, 100 mL
CAS nummer:  
Price
660,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 100 mL
Product Details & Documents
CAS No.: 79803-73-9
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00070007
Specifikationer
Specifikationer
  • Koncentration:
    0,2 M
  • Pakn:
    100 mL
  • Beskrivelse:
    MOPSO buffer solution
  • pH-værdi:
    7,0
  • Cat. No.:
    J61469.AE
  • CAS-nr:
    79803-73-9
  • Physical form:
    Liquid
  • MDL No.:
    MFCD00070007