Labels, biohazard
Biohazard labels, Polyester, Sort på gul, 200×173 mm, 1 label/card
Katalog # 116-0750
Leverandør: Brady
Gå til:
Product Details & Documents
Alle skilte er i overensstemmelse med gældende europæisk lovgivning.
: The polyester labels have a permanent acrylic adhesive.
Specifikationer
- Farve:Sort på gul
- Beskrivelse:Biohazard labels
- Dimensioner:200×173 mm
- Materiale:Polyester
- Seq:7
- Pakket:1 label/card