Labels, biohazard
Biohazard labels, Polyester, Sort på gul, 100×87 mm, 3 labels/card
Catalog # 116-0751
Supplier: Brady
Jump to:
Product Details & Documents
Alle skilte er i overensstemmelse med gældende europæisk lovgivning.
Ordering information: The polyester labels have a permanent acrylic adhesive.
Specifications
- Farve:Sort på gul
- Beskrivelse:Biohazard labels
- Dimensioner:100×87 mm
- Materiale:Polyester
- Seq:2
- Pakket:3 labels/card