Orders LinkContactUsLinkComponent
Precolumn filters
Precolumn filters
Precolumn filter, Rustfrit stål, 5,0 µm, 0,68 µl, 1000 bar
Katalog # JOURJR-69230-5
Leverandør:   VICI JOUR RESEARCH
Precolumn filters
Katalog # JOURJR-69230-5
Leverandør:  VICI JOUR RESEARCH
Precolumn filters
Precolumn filter, Rustfrit stål, 5,0 µm, 0,68 µl, 1000 bar
Price
2.200,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Specifikationer
  • Porøsitet:
    5,0 µm
  • Beskrivelse:
    Precolumn filter
  • Materiale:
    Rustfrit stål
  • Seq:
    09
  • Slagvolumen:
    0,68 µl
  • Tryk:
    1000 bar