Precolumn filters
Precolumn filter, Rustfrit stål, 5,0 µm, 0,68 µl, 1000 bar
Katalog # JOURJR-69230-5
Leverandør: VICI JOUR RESEARCH
Gå til:
Product Details & Documents
Specifikationer
- Porøsitet:5,0 µm
- Beskrivelse:Precolumn filter
- Materiale:Rustfrit stål
- Seq:09
- Slagvolumen:0,68 µl
- Tryk:1000 bar