Safety spectacles, XC™
Anti-scratch, blå, HDL yellow PC
Katalog # DALL1011024
Leverandør: HONEYWELL SAFETY
Gå til:
Product Details & Documents
Det store buede glas yder beskyttelse hele vejen rundt og har enestående perifert synsfelt samt komplet beskyttelse.
- Justerbar længde af brillestænger og glasvinkel
- Polstring på brillestænger for fremragende antislip funktion
- Ekstra fleksibelt stel; passer både mænd og kvinder
- Flere materialer giver ekstra komfort; blødt stel m. blød næsebøjle og brillestang
EN 166, EN 170
Certifications: EN 166, EN 170
Specifikationer
- Model:Anti-scratch
- Farve:blå
- Seq:05
- Linser:HDL yellow PC
Accessories
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Adapter corrective lenses for safety spectacles, XC™Adapter corrective lenses for safety spectacles, XC™111-3720Log ind for tilgængelighed1 * 1 Items - 366,00 kr